Learn More
N-méthylnitroacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Formule moléculaire | C3 H6 N2 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMILES | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-méthyl-2-nitroacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.09 |
| Poids de la formule | 118.0378 |