Learn More
N-Méthyloctylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771731 25 g Flacon en verre 25g
10297470 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325620250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2439-54-5
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.27
Numéro MDL MFCD00048927
Clé InChI SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
CID PubChem 75538
Nom IUPAC N-méthyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Methyloctylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 68.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7NHCH3
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Methyloctylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.