Learn More
N-méthylpentylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylpentylamine |
| Densité | 0.738 |
| Point d’ébullition | 117°C to 119°C |
| Point d’éclair | 18°C (64°F) |
| Indice de réfraction | 1.4105 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2733 |
| Beilstein | 1731333 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 101.19 |
| Afficher plus |