Learn More
Acide N-méthylperfluoro-1-octanesulfonidoacétique (>85 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31) |
| Poids de la formule | 570.9746 |