Learn More
N-méthylphtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15264704 100 g Flacon en verre -
15224704 5 g Flacon en verre 5g
15234704 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15264704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305101000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 550-44-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-44-7
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Clé InChI ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
CID PubChem 11074
Nom IUPAC 2-méthylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylphthalimide
Point de fusion 129.0°C to 132.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylphthalimide