Learn More
Hydrate de benzènesulfonate de N-méthylpyridinium-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318605 25 g 25g
11308605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12072.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate is a useful reagent for the chemical transformation of primary amines to aldehydes and ketones under extremely mild conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de benzènesulfonate de N-méthylpyridinium-4-carboxaldéhyde est un réactif utile pour la transformation chimique des amines primaires en aldéhydes et cétones dans des conditions extrêmement douces.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,27 g/l à 25°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est de nature hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82228-89-5
Formule moléculaire C13H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 279.31
Numéro MDL MFCD00043164
Clé InChI HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
CID PubChem 9817127
Nom IUPAC benzènesulfonate;1-méthylpyridine-1-ium-4-carbaldéhyde
SMILES C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 25 g
Beilstein 5695963
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Poids de la formule 279.32 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%