Learn More
N-méthylpyrrole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 87°C to 90°C (22.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 72°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.5580 to 1.562 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde