Learn More
Ester pinacolique d’acide N-méthylpyrrole-3-boronique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11936711 1 g Flacon en verre 1g
11946711 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 953040-54-5 | C11H18BNO2 | 207.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953040-54-5
Formule moléculaire C11H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.08
Numéro MDL MFCD13182200
Clé InChI SYAMJGBBLFTQTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methylpyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, pubchem18847, 1-methyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-pyrrol-3-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 53217148
Nom IUPAC 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
SMILES CN1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44.0°C to 51.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.08
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.