Learn More
N-Methylsarcosine, MedChemExpress
Code produit 16492708
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492708 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16492708 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0511
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylsarcosine
CAS 1118-68-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9NO2
Quantité 5 g
Synonyme Dimethylglycine DMG N,N-Dimethylglycine
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism