Learn More
N-méthylthiourée, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428653 25 g -
11438653 100 g 100g
11498720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10437.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-52-7
Formule moléculaire C2H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 90.144
Numéro MDL MFCD00004938
Clé InChI KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
CID PubChem 2723704
Nom IUPAC méthylthiourée
SMILES CNC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylthiourea
Point de fusion 119°C to 124°C
pH 7
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 506162
Poids de la formule 90.15
Pourcentage de pureté ≥98%