Learn More
N-méthylthiourée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10041320 25 g Flacon en verre 25g
10337010 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.40€
    34.65€ / 25g
    Économisez 3.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-52-7
Formule moléculaire C2H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 90.14
Numéro MDL MFCD00004938
Clé InChI KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
CID PubChem 2723704
Nom IUPAC méthylthiourée
SMILES CNC(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylthiourea
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118°C to 123°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCSNH2
Quantité 25 g
Beilstein 04, 70
Informations sur la solubilité Solubility in water: 165g/L (20°C). Other solubilities: 25g/L isopropanol (20°C),insoluble in non-polar solvents
Poids de la formule 90.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylthiourea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.