Learn More
N-méthylthiourée, TRC
Code produit 30474851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474851 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474851 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM220745500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylthiourea
CAS 598-52-7
Formule moléculaire C2H6N2S
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Methyl-2-thiourea, 1-Methylthiocarbamide, 1-Methylthiourea, Methylthiocarbamide, Methylthiourea, Monomethylthiourea, N-Methyl-2-thiourea, N-Methylthiocarbamide, NSC 30213
Formule InChI InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
SMILES CNC(=S)N
Nom IUPAC méthylthiourée
Poids moléculaire (g/mol) 90.15
Poids de la formule 90.0252