Learn More
N-méthyltrifluoroacétamide, TRC
Code produit 30477799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3306551G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyltrifluoroacetamide
CAS 815-06-5
Formule moléculaire C3H4F3NO
Quantité 1 g
Synonyme 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C3H4F3NO/c1-7-2(8)3(4,5)6/h1H3,(H,7,8)
SMILES CNC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 127.07
Poids de la formule 127.0245