Learn More
N,N'-(1,2-Dihydroxyéthylène)bisacrylamide, TRC
Code produit 30387803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387803 500 mg
30380903 100 mg
30380257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493225500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-63-3
Formule moléculaire C8H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.19
SMILES OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Poids de la formule 200.0797