Learn More
N,N'-1,2-éthanediylbis-acide carbamodithioïque C,C'-ester diméthylique, TRC
Code produit 30132411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132411 10 mg 10mg
30134512 5 mg 5mg
17982095 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132411 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE50132010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20721-48-6
Formule moléculaire C6 H12 N2 S4
Poids moléculaire (g/mol) 240.4329
Synonyme Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
Nom IUPAC méthylcarbamodioate de méthyle N-[2-(méthylsulfanylcarbothioylamino)éthyle
SMILES CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Poids de la formule 239.9883
Pourcentage de pureté >95%