Learn More
N,N'-1,2-Éthanediylbis[N-méthyl-β-alanine diéthyl ester], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-methy-beta-alanine Diethyl Ester] |
| CAS | 42434-14-0 |
| Formule moléculaire | C14H28N2O4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H28N2O4/c1-5-19-13(17)7-9-15(3)11-12-16(4)10-8-14(18)20-6-2/h5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CCN(C)CCN(C)CCC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | 3,3'-(éthane-1,2-diylbis(méthylazanediyl))dipropionate de diéthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
| Poids de la formule | 288.2 |