Learn More
N,N'-1,4-Phénylènebis[2-bromoacétamide], TRC
Code produit 30418733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418733 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319863100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Formule moléculaire C10 H10 Br2 N2 O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
Nom IUPAC 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacétyl)amino]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 350.007
Poids de la formule 347.911