Learn More
N,N'-1,4-Phénylènebis[2-bromoacétamide], TRC
Code produit 30421927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421927 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3198631G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Formule moléculaire C10 H10 Br2 N2 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
Nom IUPAC 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacétyl)amino]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 350.007
Poids de la formule 347.911