Learn More
N,N'-1,4-Phénylènediglycine, TRC
Code produit 30409118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409118 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409118 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31985010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Formule moléculaire C10 H12 N2 O4
Quantité 10 mg
Synonyme N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(carboxyméthylamino)anilino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Poids de la formule 224.0797