Learn More
N,N'-1,4-Phénylènediglycine, TRC
Code produit 30427778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427778 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427778 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3198505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Formule moléculaire C10 H12 N2 O4
Quantité 5 mg
Synonyme N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(carboxyméthylamino)anilino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Poids de la formule 224.0797