Learn More
N,N,3,5-Tetraméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357316
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357316 5 g 5g
11367316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09266.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4913-13-7 | C10H15N | 149.237 g/mol
N,N,3,5-Tetramethylaniline was used in rapid quenching of 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ). It was also used as a catalyst in the polymeric synthesis of glycol methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N,3,5-tétramethaniline est utilisée pour la désactivation rapide de la 1,8-dihydroxyanthraquinone (DHAQ). Elle est également utilisée comme catalyseur dans la synthèse polymérique du méthacrylate de glycol.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4913-13-7
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00008307
Clé InChI NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n,n,3,5-tetramethyl, n,n-dimethyl-3,5-xylidine, 3,5-xylidine, n,n-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl dimethylamine, acmc-209kew, 5-dimethylamino-m-xylene, 3,5,n,n-tetramethylaniline, n,n-dimethyl-sym-m-xylidine, n,n,3,5-tetramethyl aniline, n,n-3,5-tetramethylbenzenamine
CID PubChem 78625
Nom IUPAC N,N,,3,5-tétraméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,3,5-Tetramethylaniline
Densité 0.913
Quantité 5 g
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.544
Numéro UN UN2810
Beilstein 1933736
Point d’ébullition 226°C to 228°C
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 98%