Learn More
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
| CAS | 13139-17-8 |
| Formule moléculaire | C12H11NO5 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[[(Phenylmethyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Benzyl 2,5-dioxopyrrolid-1-yl Carbonate, Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Carbonate, Benzyl N-succinimidyl Carbonate, Benzyl Succinimidyl Carbonate, Benzyloxycarbonyloxysuccinimide, Cbz-OSu, N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nom IUPAC | carbonate de benzyle (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.22 |
| Poids de la formule | 249.0637 |