Learn More
N,N'-Bis(2,4-xylyl)formamidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Bis(2,4-Xylyl)Formamidine |
| CAS | 16596-04-6 |
| Formule moléculaire | C17 H20 N2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide, N,N'-Di-2,4-xylylformamidine, N,N’-Bis(2,4-dimethylphenyl)formamidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20N2/c1-12-5-7-16(14(3)9-12)18-11-19-17-8-6-13(2)10-15(17)4/h5-11H,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(N\C=N\c2ccc(C)cc2C)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | N,N'-bis(2,4-diméthylphényl)méthanimidamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.35 |
| Poids de la formule | 252.1626 |