Learn More
N,N’-Bis(2-aminoéthyl)-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15461088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54950.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
CAS 4741-99-5
Densité 0.96
Point d’ébullition 142°C to 145°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Formule moléculaire C7H20N4
Formule linéaire H2NCH2CH2NH(CH2)3NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.494
Numéro MDL MFCD00008174
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1742732
Synonyme n,n'-bis 2-aminoethyl-1,3-propanediamine, 1,4,8,11-tetraazaundecane, 2,3,2-tetramine, n,n'-bis 2-aminoethyl propane-1,3-diamine, 1,4,8,11-tetrazaundecane, ethylenetrimethyleneethylenetetramine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, 1,9-diamino-3,7-diazanonane, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis ethane-1,2-diamine, 3,7-diazanonane-1,9-diamine
Clé InChI UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CNCCN)CNCCN
Nom IUPAC N,N’-bis(2-aminoéthyl)propane1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 160.265
CID PubChem 78479
ChEBI CHEBI:30348
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 97%