Learn More
N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30985456
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30985456 10 g
30970020 1 g
30981371 5 g
30983950 25 g
30978832 100 g
30984380 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30985456 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14184110g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Formule moléculaire C11H15Cl2NO2S
Numéro MDL MFCD00018944
Quantité 10 g
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N(CCCl)CCCl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 296.21
Pourcentage de pureté 95%