Learn More
N,N-Bis(2-chloroéthyl)-p-toluènesulfonamide, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397375 5 g 5g
11307385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05296.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296.206 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42137-88-2
Formule moléculaire C11H15Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 296.206
Numéro MDL MFCD00018944
Clé InChI PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
CID PubChem 96039
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyl)-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Point de fusion 45°C to 47°C
Quantité 5 g
Beilstein 2134258
Poids de la formule 296.22
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique