Learn More
N,N-Bis(2-chloroéthyl)-p-toluènesulfonamide, qualité technique 90 %, TRC
Code produit 30344151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344151 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB419010250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Formule moléculaire C11 H15 Cl2 N O2 S
Quantité 250 mg
Synonyme Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
Formule InChI InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyl)-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 296.2133
Poids de la formule 295.0201