Learn More
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)éthylènediamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348347 1 g 1g
11338347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032312.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148.21 g/mol
It is employed as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3197-06-6
Formule moléculaire C6H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00014822
Clé InChI CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Densité 1.069 g/mL
Point d’ébullition 174°C to 178°C (3 to 4 mmHg)
Odeur Amine-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Synonyme n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Informations sur la solubilité Soluble in water.
SMILES C(CN(CCO)CCO)N
Nom IUPAC 2-[2-aminoéthyl(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
CID PubChem 98535
Poids de la formule 148.21
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine