Learn More
Chlorure de N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-N-méthyl-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]éthanaminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethanaminium Chloride |
| CAS | 443999-11-9 |
| Formule moléculaire | C23H48NO4.Cl |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H48NO4.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-23(27)28-22-19-24(2,17-20-25)18-21-26;/h25-26H,3-22H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].O=C(OCC[N+](C)(CCO)CCO)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | Cloruro de 2-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-N-metil-N-(2-(palmitoiloxi)etil)etan-1-aminio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.09 |
| Poids de la formule | 437.33 |