Learn More
N.N’-bis(2-hydroxyéthyl)oxamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N.N′-Bis(2-hydroxyéthyl)oxamide est utilisé comme matière première et intermédiaire important dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable à des températures et des pressions normales. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide |
| Point de fusion | 167°C to 169°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 176.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |