Learn More
N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide, TRC
Code produit 30345481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345481 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB48182550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Formule moléculaire C14H12N2O2S2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
SMILES Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
Nom IUPAC 2-sulfanyl-N'-(2-sulfacylbenzohydrazide)
Poids moléculaire (g/mol) 304.39