Learn More
N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-d24, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-D24 |
| CAS | 1219794-67-8 |
| Formule moléculaire | C9 D24 N4 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-d24, N1,N3-Bis(3-aminopropyl-N3,N3,1,1,2,2,3,3-d8)-1,3-propanediamine-N1,N3,1,1,2,2,3,3-d8, Tripropylenetetramine-d24, 1,11-Diamino-4,8-diazaundecane-N1,N1,N11,N11,1,1,2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,8,9,9,10,10,11,11-d24, Norspermine-d24 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13 H,1-11H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2/hD6 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | N,N',N',1,1,2,2,3,3-nonadeuterio-N-[1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-[deuterio-[1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-(dideuterioamino)propil]amino]propil]propano-1,3-diamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.462 |
| Poids de la formule | 212.351 g/mol |
| Afficher plus |