Learn More
N,N-Bis(3-aminopropyl)méthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine |
| CAS | 105-83-9 |
| Formule moléculaire | C7H19N3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCN)CCCN |
| Nom IUPAC | N1-(3-aminopropyl)-N1-méthylpropane-1,3-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.25 |
| Poids de la formule | 145.1579 |