Learn More
N,N'-Bis(3-méthylphényl)propanediamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide |
| CAS | 116476-70-1 |
| Formule moléculaire | C17H18N2O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-12-5-3-7-14(9-12)18-16(20)11-17(21)19-15-8-4-6-13(2)10-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21) |
| SMILES | Cc1cccc(NC(=O)CC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1 |
| Nom IUPAC | N,N'-bis(3-méthylphényl)propanediamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.34 |
| Poids de la formule | 282.1368 |