Learn More
N,N-Bis(4-méthoxybenzyl)amine, TRC
Product Code. 30472828
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30472828 250 mg 250mg
30470344 1 g 1g
30464344 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30472828 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM265690250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17061-62-0
Formule moléculaire C16H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Synonyme N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-methoxyphenyl)methanamine, N,N-Bis(4-Methoxybenzyl)amine, Bis(4-methoxybenzyl)amine, 4,4'-dimethoxy-dibenzylamine
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-[(4-méthoxyphényl)méthyl]méthanamine
SMILES COc1ccc(CNCc2ccc(OC)cc2)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3
Poids de la formule 257.1416