Learn More
N,N'-bis(acryloyl)cyclamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349618 5 g 5g
11359618 1 g 1g
11339618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044132.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme liant croisé réversible pour les gels de polyacrylamide
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. It is also used for DNA purification. Further, it finds application in Suzuki reaction and fabrication of hydrogel modified plasmonic crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60984-57-8
Formule moléculaire C10H16N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 260.37
Numéro MDL MFCD00036225
Clé InChI DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
CID PubChem 100602
Nom IUPAC N-[2-[2-(prop-2-énoylamino)éthyldisulfanyl]éthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N′-Bis(acryloyl)cystamine
Point de fusion 123°C to 124°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 260.37
Forme physique Poudre, conditionnée sous argon
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)