Learn More
N,N’-Bis(acryloyl)cyclamine, réactif d’électrophorèse, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470657 5 g 5g
15460657 1 g 1g
15480657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66893.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le BAC est utilisé comme agent de réticulation réversible pour les gels de polyacrylamide, afin de simplifier l’isolement des macromolécules séparées sur les gels. La liaison disulfure peut être cassée avec un agent réducteur approprié. Une coupe de 1-g d’un gel de 4 % (12:1) se dissoudra en 5 ml de 100 mm DTT dans du TBE (pH 8,3) en moins de 30 min. Ce pH de 8,3 est optimal pour la dissolution rapide du gel.
Solubilité
Soluble à 50 mg/ml dans l’acide acétique
Remarques
Stockage à -20°C. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60984-57-8
Formule moléculaire C10H16N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 260.37
Numéro MDL MFCD00036225
Clé InChI DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
CID PubChem 100602
Nom IUPAC N-[2-[2-(prop-2-énoylamino)éthyldisulfanyl]éthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Note relative au nom Electrophoresis Reagent
Point de fusion 123°C to 124°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble at 50mg/mL in acetic acid
Poids de la formule 260.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre