Learn More
N,N’-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450756 1 g 1g
15460756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54092.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 152120-55-3 | C20H18N4O4 | 378.388 g/mol
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152120-55-3
Formule moléculaire C20H18N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 378.388
Numéro MDL MFCD02683516
Clé InChI NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-bis-z-1-guanylpyrazole, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n,n-bisbenzyloxycarbonyl-1-guanylpyrazole, benzyl benzyloxy carbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, pyrazole z 2, pyrazol z 2, n,n'-bs-z-1-guanylpyrazole, n,n;-bis-z-1-guanylpyrazole, benzyl n-1z-benzyloxy carbonyl imino pyrazol-1-yl methyl carbamate, n,n'-di-cbz-1h-pyrazole-1-carbo
CID PubChem 6371643
Nom IUPAC benzyle (NZ)-N-[phényleméthoxycarbonylamino(pyrazole-1-yl)méthylidène]carbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N3C=CC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 378.38
Pourcentage de pureté ≥98%