Learn More
N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole, TRC
Code produit 30343765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41412525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole
CAS 152120-54-2
Formule moléculaire C14 H22 N4 O4
Quantité 25 g
Synonyme [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-[N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)amidino]-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole-1-N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1-guanylpyrazole, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Bis-Boc-1-guanylpyrazole, N,N'-Di(tert-butyl)oxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, [[(tert-Butoxycarbonyl)imino](pyrazol-1-yl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonylimino)(pyrazol-1-yl)methyl]carbamate
Formule InChI InChI=1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\n1cccn1
Nom IUPAC N-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-pirazol-1-ilmetilideno]carbamato de terc-butilo
Poids moléculaire (g/mol) 310.35
Poids de la formule 310.1641