Learn More
N,N’-bis(p-toluoyl)hydrazine
Code produit 11375279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11375279 5 g 5g
11365279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19772.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1530-73-0
Formule moléculaire C16H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.316
Numéro MDL MFCD00429172
Clé InChI SWVLEZBOJRWRJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-p-toluohydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide, n,n'-bis p-toluoyl hydrazine, 4-methyl-benzoic acid n'-4-methyl-benzoyl-hydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide non-preferred name, n,n-bis p-toluoyl hydrazine, 1,2-di 4-methylbenzoyl hydrazine, 1,2-bis 4-methylbenzoyl-hydrazine, 4-methyl-n'-4-methylphenyl carbonyl benzohydrazide, 4-methylphenyl-n-4-methylphenyl carbonylamino carboxamide
CID PubChem 73735
Nom IUPAC 4-Méthyl-N'-(4-méthylbenzoyl)benzohydrazide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(p-toluoyl)hydrazine
Quantité 5 g
Poids de la formule 300.31