Learn More
Triamide N-(n-Butyl)phosphorique, TRC
Code produit 30132641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132641 1 g 1g
30132402 250 mg 250mg
17914715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132641 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6936501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25316-39-6
Formule moléculaire C4 H14 N3 O P
Poids moléculaire (g/mol) 151.15
Synonyme Phosphoric triamide, butyl- (6CI,8CI,9CI), N-Butylphosphoric triamide, N-Butylphosphoric Triamide
Nom IUPAC N-diaminophosphorylbutan-1-amine
SMILES CCCCNP(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)phosphoric Triamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H14N3OP/c1-2-3-4-7-9(5,6)8/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,8)
Poids de la formule 151.0874