Learn More
N-(n-butyl)phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458646 25 g 25g
11448646 5 g 5g
11468646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16020.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1515-72-6
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD00039695
Clé InChI DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
CID PubChem 73812
Nom IUPAC 2-butylisoindole-1,3-dione
SMILES CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)phthalimide
Point de fusion 32°C to 35°C
Point d’ébullition 120°C to 123°C (5 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 147784
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 99%