Learn More
Triamide N-(n-Butyl)thiophosphorique, TRC
Code produit 17933645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933645 5 g 5g
17953295 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17933645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6940005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94317-64-3
Formule moléculaire C4H14N3PS
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Synonyme Phosphorothioic triamide, N-butyl-, Phosphorothioic triamide, butyl- (6CI,9CI), N-Butylphosphorothioic triamide, Agrotain, Agrotain DC, Agrotain Plus, ArmU, N-(n-Butyl)phosphorothioic triamide, N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
Nom IUPAC N-diaminophosphinothioylbutan-1-amine
SMILES CCCCNP(=S)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)thiophosphoric Triamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Poids de la formule 167.0646