Learn More
N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide |
| CAS | 94317-64-3 |
| Formule moléculaire | C4H14N3PS |
| Numéro MDL | MFCD00269941 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | NP(NCCCC)(N)=S |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |