Learn More
N-(n-butyl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312187 2 g 2g
11322187 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09654.04
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1516-32-1 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-32-1
Formule moléculaire C5H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
Numéro MDL MFCD00022173
Clé InChI GMEGXJPUFRVCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butyl-2-thiourea, n-butylthiourea, thiourea, butyl, n-butyl thiourea, butyl-2-thiourea, thiourea, n-butyl, usaf d-5, 1-butylthiourea, urea, 1-butyl-2-thio, n-n-butyl thiourea
CID PubChem 1551919
Nom IUPAC butylthiourée
SMILES CCCCNC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Butyl)thiourea
Point de fusion 76°C to 79°C
Odeur Odorless
Quantité 2 g
Beilstein 1744779
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 98%