Learn More
N-N-Butyldiéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-N-Butyldiethanolamine |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -70.0°C |
| Couleur | Marron à marron-rouge |
| Densité | 0.9680g/mL |
| Point d’ébullition | 264.0°C to 278.0°C |
| Point d’éclair | 143°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Afficher plus |