Learn More
N-n-Butyldiéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352367 500 g 500g
11342367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09953.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.245 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-79-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.245
Numéro MDL MFCD00002856
Clé InChI GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
CID PubChem 7620
Nom IUPAC 2-[butyl(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau N-n-Butyldiethanolamine
Point de fusion -70°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 268°C to 272°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1739642
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 98%