Learn More
N,N'-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole) (>90%), TRC
Code produit 30368728
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368728 10 g 10g
30356428 1 g 1g
30353570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17700810G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41864-22-6
Formule moléculaire C5H4N6O
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Synonyme Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanone, 1,1'-Carbonylbis(1,2,4-triazole), 1,1'-Carbonyldi(1,2,4-triazole), 1-(1H-1,2,4-Triazole-1-carbonyl)-1H-1,2,4-triazole, Bis(1,2,4-triazol-1-yl)methanone, Carbonyldi(1,2,4-triazole)
Nom IUPAC bis(1,2,4-triazol-1-yl)methanone
SMILES O=C(n1cncn1)n2cncn2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
Poids de la formule 164.0447