Learn More
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Code produit 10316744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10316744 1 g 1g
10744385 5 g 5g
10604185 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10316744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427970010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 152120-54-2 | C₁₄H₂₂N₄O₄| 310,35 g /mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152120-54-2
Formule moléculaire C14H22N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 310.35
Clé InChI QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
CID PubChem 6383521
Nom IUPAC (NZ)-N-[[[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylméthylidène]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 310.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement