Learn More
N,N‘-Di-Boc-1 H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used in the stereoselective synthesis of the bicyclic guanidine alkaloid (+)-monanchorin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1H-pyrazole-1-carboxamidine est utilisée dans la synthèse stéréosélective de l’alcaloïde (+)-monanchorine de guanidine bicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Conserver à 4°C.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine |
| Point de fusion | 86°C to 90°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Soluble in methanol,and chloroform. |
| Poids de la formule | 310.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |